Ensaio
≥99%
p.e.
330 °C (lit.)
pf
44-47 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ketone
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
chave InChI
VMHYWKBKHMYRNF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?