Documentos Principais
193720
Sigma-Aldrich
1-Methoxy-2-indanol
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
164.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.548 (lit.)
p.e.
146-148 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC1C(O)Cc2ccccc12
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)