Documentos Principais
193674
Sigma-Aldrich
5-Nitro-1,10-phenanthroline
98%
Sinônimo(s):
Nitroferroin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H7N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
225.20
Beilstein:
196245
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
pf
202-204 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cc2cccnc2c3ncccc13
InChI
1S/C12H7N3O2/c16-15(17)10-7-8-3-1-5-13-11(8)12-9(10)4-2-6-14-12/h1-7H
chave InChI
PDDBTWXLNJNICS-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)