Documentos Principais
193615
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4ClN3O2
Número CAS:
Peso molecular:
173.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
disponibilidade
available only in EU
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)