Documentos Principais
192597
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-3-methylglutaric anhydride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
156.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
p.e.
185 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC1(C)CC(=O)OC(=O)C1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)