Documentos Principais
192538
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-(trichloromethyl)benzimidazole
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H4Cl4N2
Número CAS:
Peso molecular:
269.94
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
pf
223-224 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc2[nH]c(nc2c1)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C8H4Cl4N2/c9-4-1-2-5-6(3-4)14-7(13-5)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
chave InChI
SIZGSKQSWJIWFP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The effect of 5-chloro-2-trichloromethyl benzimidazole on binding affinity of human growth hormone (hGH) (Thr175 → Gly–hGH) to the extracellular domain of the hGH receptor (Trp104 → Gly–hGHbp) has been investigated[1].
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Z Guo et al.
Science (New York, N.Y.), 288(5473), 2042-2045 (2000-06-17)
Mutations introduced into human growth hormone (hGH) (Thr175 --> Gly-hGH) and the extracellular domain of the hGH receptor (Trp104 --> Gly-hGHbp) created a cavity at the protein-protein interface that resulted in binding affinity being reduced by a factor of 10(6).