Documentos Principais
192465
Sigma-Aldrich
1-(2-Chlorophenyl)-2-thiourea
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7ClN2S
Número CAS:
Peso molecular:
186.66
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
pf
143-146 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(=S)Nc1ccccc1Cl
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)