Key Documents
192104
Sigma-Aldrich
cis-Bicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
138.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
forma
solid
pf
83-86 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CC(=O)C[C@]1([H])CC(=O)C2
InChI
1S/C8H10O2/c9-7-1-5-2-8(10)4-6(5)3-7/h5-6H,1-4H2/t5-,6+
chave InChI
HAFQHNGZPQYKFF-OLQVQODUSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of cis-bicyco| 13.3. 0| oct-3-ene-2, 7-dione, a highly functionalized cyclopentanoid intermediate.
Carceller E, et al.
Tetrahedron Letters, 25(19), 2031-2034 (1984)
Total synthesis of carboprostacyclin, a stable and biologically active analogue of prostacyclin (PGI2).
Nicolaou KC, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 23, 1067-1068 (1978)