Documentos Principais
19162
Sigma-Aldrich
(R)-3-Butene-1,2-diol-1-(p-toluenesulfonate)
≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-1-Tosyloxy-3-buten-2-ol, (R)-2-Hydroxy-3-butenyl tosylate, (R)-3-Butene-1,2-diol 1-tosylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H14O4S
Número CAS:
Peso molecular:
242.29
Beilstein:
5907827
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]20/D +7.7±0.5°, c = 1% in methanol
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H](O)C=C
InChI
1S/C11H14O4S/c1-3-10(12)8-15-16(13,14)11-6-4-9(2)5-7-11/h3-7,10,12H,1,8H2,2H3/t10-/m1/s1
chave InChI
YQSCDBZHHLIPOI-SNVBAGLBSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)