Documentos
191493
Sigma-Aldrich
4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride
technical grade
Sinônimo(s):
6-Chloronaphtho[1,8,8a-c,d]pyran-1,3-dione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H5ClO3
Número CAS:
Peso molecular:
232.62
Número MDL:
grau
technical grade
pf
202-206 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc2C(=O)OC(=O)c3cccc1c23
InChI
1S/C12H5ClO3/c13-9-5-4-8-10-6(9)2-1-3-7(10)11(14)16-12(8)15/h1-5H
chave InChI
UJEUBSWHCGDJQU-UHFFFAOYSA-N