Documentos Principais
191043
Sigma-Aldrich
Poly(dimer acid-co-alkyl polyamine)
softening point 140 °C (ring and ball)
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
densidade
0.98 g/mL at 25 °C
produto comparável
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)