Documentos Principais
190667
Sigma-Aldrich
2-Ethoxybenzyl alcohol
98%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OC6H4CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
152.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.532 (lit.)
p.e.
265 °C (lit.)
densidade
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccccc1CO
InChI
1S/C9H12O2/c1-2-11-9-6-4-3-5-8(9)7-10/h3-6,10H,2,7H2,1H3
chave InChI
ICJVQAHPHKYCNU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Ethoxybenzyl alcohol undergoes acetylation with acetic anhydride over zeolite to yield O-acetylated product[1].
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Keith Smith et al.
Organic & biomolecular chemistry, 1(9), 1560-1564 (2003-08-21)
The acetylation of aryl ethers using acetic anhydride in the presence of zeolites under modest conditions in a solvent-free system gave the corresponding para-acetylated products in high yields. The zeolite can be recovered, regenerated and reused to give almost the