Documentos Principais
190551
Sigma-Aldrich
5-Diethylamino-2-pentanol
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H21NO
Número CAS:
Peso molecular:
159.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
97%
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)CCCC(C)O
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)