190446
Benzotriazole
reagent grade, 97%
Sinônimo(s):
1,2,3-Benzotriazole, 1H-Benzotriazole
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
densidade de vapor
4.1 (vs air)
pressão de vapor
0.04 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
97%
pf
97-99 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2[nH]nnc2c1
InChI
1S/C6H5N3/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4H,(H,7,8,9)
chave InChI
QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
338.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
170 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?