Documentos Principais
190136
Sigma-Aldrich
α-Ethylphenethyl alcohol
97%
Sinônimo(s):
1-Phenyl-2-butanol
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2CH(C2H5)OH
Número CAS:
Peso molecular:
150.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.516 (lit.)
p.e.
124-127 °C/25 mmHg (lit.)
densidade
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-2-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10-11H,2,8H2,1H3
chave InChI
LYUPJHVGLFETDG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
α-Ethylphenethyl alcohol may be used in chemical synthesis.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Gregory R Tintinger et al.
Frontiers in immunology, 11, 621148-621148 (2021-03-16)
Although bedaquiline has advanced the treatment of multidrug-resistant tuberculosis (TB), concerns remain about the cardiotoxic potential of this agent, albeit by unexplored mechanisms. Accordingly, we have investigated augmentation of the reactivity of human platelets in vitro as a potential mechanism