Documentos Principais
189855
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethoxybenzylamine
99%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2C6H3CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
167.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.54 (lit.)
p.e.
137 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(CN)c1OC
InChI
1S/C9H13NO2/c1-11-8-5-3-4-7(6-10)9(8)12-2/h3-5H,6,10H2,1-2H3
chave InChI
LVMPWFJVYMXSNY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,3-Dimethoxybenzylamine was used in the synthesis of di-,tri- and tetrapeptide linked dicatechol derivatives[1] and 1-aryl-2,3-dihydro-1H-isoindoles (isoindolines)[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Facile synthesis of 1-aryl-2, 3-dihydro-1H-isoindoles by cyclization of N-formyliminium ion via geometrically disfavored 5-endo-trig process.
Kitabatake M, et al.
Heterocycles, 78(5), 1177-1181 (2009)
Di-, Tri-and tetrapeptide-linked dicatechol derivatives.
Albrecht M, et al.
Synthesis, 2002, 126-132 null