Documentos Principais
189812
Sigma-Aldrich
2′,3′,4′-Trimethoxyacetophenone
96%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)3C6H2COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
210.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5384 (lit.)
p.e.
295-297 °C (lit.)
pf
14-15 °C (lit.)
densidade
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(C(C)=O)c(OC)c1OC
InChI
1S/C11H14O4/c1-7(12)8-5-6-9(13-2)11(15-4)10(8)14-3/h5-6H,1-4H3
chave InChI
PKNAATJMQOUREZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2′,3′,4′-Trimethoxyacetophenone on reaction with BCl3 gives the corresponding 2,3-dihydroxy-4-methoxy compounds[1].
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Selective demethylations in 2, 3, 4-trimethoxyaryl carbonyl compounds.
Kaisalo L, et al.
Synthetic Communications, 16(6), 645-648 (1986)