Documentos Principais
18888
Sigma-Aldrich
Methyl 2,4-pentadienoate
mixture of cis and trans, ≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
1,3-Butadiene-1-carboxylic acid methyl ester, 2,4-Pentadienoic acid methyl ester, Methyl 1,3-butadiene-1-carboxylate
About This Item
Fórmula linear:
CH2CHCHCHCOOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
112.13
Beilstein:
1743332
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
contém
~0.5% 2,6-di-tert.-butyl-4-methylphenol as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.484
p.e.
50-52 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
0.964 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C=CC=C
InChI
1S/C6H8O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h3-5H,1H2,2H3
chave InChI
LJDLNNZTQJVBNJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Methyl 2,4-pentadienoate undergoes Aza-Morita-Baylis-Hillman reaction with aldimines in DMF in the presence of 3-hydroxyquinuclidine.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
98.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jovina M Sorbetti et al.
The Journal of organic chemistry, 72(9), 3326-3331 (2007-03-27)
The aza-Morita-Baylis-Hillman reactions of aldimines 2 with several activated conjugated dienes were found to proceed smoothly in DMF in the presence of 3-hydroxyquinuclidine (HQD). Imines 2 reacted with 1-(p-toluenesulfonyl)-1,3-butadiene (3), methyl 2,4-pentadienoate (6), hexa-3,5-dien-2-one (7), and 1-phenylpenta-2,4-dien-1-one (8) to afford