Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
218-221 °C (lit.)
pf
62-65 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(CO)cc1C
InChI
1S/C9H12O/c1-7-3-4-9(6-10)5-8(7)2/h3-5,10H,6H2,1-2H3
chave InChI
OKGZCXPDJKKZAP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)