Documentos Principais
188786
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylbenzyl alcohol
96%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C6H3CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
136.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.534 (lit.)
pb
120 °C/13 mmHg (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(CO)c(C)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-7-3-4-9(6-10)8(2)5-7/h3-5,10H,6H2,1-2H3
chave InChI
QUIMJTKRVOBTQN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)