Documentos
188573
Sigma-Aldrich
5-Methyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
99%
Sinônimo(s):
2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H4N2S2
Número CAS:
Peso molecular:
132.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
pf
188-189 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: soluble 10 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nnc(S)s1
InChI
1S/C3H4N2S2/c1-2-4-5-3(6)7-2/h1H3,(H,5,6)
chave InChI
FPVUWZFFEGYCGB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
5-Methyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol is a pharmaceutical intermediate. UV and UV/H2O2 induced degradation of 5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol has been investigated.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Antonio Lopez et al.
Annali di chimica, 92(1-2), 41-51 (2002-05-08)
The degradation of 5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol (MMTD), a pharmaceutical intermediate found in some aquifers of Northern Italy, has been investigated by means of UV and UV/H2O2 treatments. The study has been carried out with a 17 W low pressure mercury lamp at