Documentos
188123
Sigma-Aldrich
2-Methylphenethyl alcohol
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
136.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.535 (lit.)
pb
243-244 °C (lit.)
densidade
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1CCO
InChI
1S/C9H12O/c1-8-4-2-3-5-9(8)6-7-10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
chave InChI
RUGISKODRCWQNE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Methylphenethyl alcohol may be used in chemical synthesis.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves