Key Documents
187623
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(F)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
160.57
Beilstein:
1938353
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
40-43 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCc1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C7H6ClFO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3,10H,4H2
chave InChI
ZZFCUESFXBCRSC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3