Documentos
187615
Sigma-Aldrich
5,6,11,12-Tetrahydrodibenz[b,f]azocine hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H15N · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
245.75
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
cadeia de caracteres SMILES
Cl.C1Cc2ccccc2NCc3ccccc13
InChI
1S/C15H15N.ClH/c1-2-7-14-11-16-15-8-4-3-6-13(15)10-9-12(14)5-1;/h1-8,16H,9-11H2;1H
chave InChI
UOKRHEQKLWSMMM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
A medicinal building block.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3