Documentos Principais
18717
Sigma-Aldrich
(3R,6R)-3,6-Octanediol
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H18O2
Número CAS:
Peso molecular:
146.23
Beilstein:
4780881
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99:1
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@@H](O)CC[C@H](O)CC
Aplicação
Used as a convenient starting material for the preparation of enantiomerically pure bis(phospholano)ethane ligands.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Burk, M.J. et al.
Journal of the American Chemical Society, 115, 10125-10125 (1993)