Documentos Principais
186597
Sigma-Aldrich
Dimethyl 3-methylglutaconate, mixture of cis and trans
95%
About This Item
Fórmula linear:
CH3O2CCH2C(CH3)=CHCO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
172.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.456 (lit.)
p.e.
109-110 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C\C(C)=C\C(=O)OC
InChI
1S/C8H12O4/c1-6(4-7(9)11-2)5-8(10)12-3/h4H,5H2,1-3H3/b6-4+
chave InChI
GBQBEQOEGMZCOH-GQCTYLIASA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)