Documentos
18553
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-(trimethylsiloxy)benzene
≥97.0%
Sinônimo(s):
(3-Bromophenoxy)trimethylsilane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H13BrOSi
Número CAS:
Peso molecular:
245.19
Beilstein:
1862840
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0%
índice de refração
n20/D 1.514 (lit.)
pb
61-63 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1.252 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)Oc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C9H13BrOSi/c1-12(2,3)11-9-6-4-5-8(10)7-9/h4-7H,1-3H3
chave InChI
PJAOJOJIEFORFP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1-Bromo-3-(trimethylsiloxy)benzene may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter