Documentos Principais
184888
Sigma-Aldrich
Naphthalene-bis(hexachlorocyclopentadiene) adduct
technical grade, 95%
Sinônimo(s):
DHA, NSC 122892
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H8Cl12
Número CAS:
Peso molecular:
673.71
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
grau
technical grade
Ensaio
95%
pf
208-210 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)C3C(C4C(c5ccccc35)[C@@]6(Cl)C(Cl)=C(Cl)[C@]4(Cl)C6(Cl)Cl)[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C20H8Cl12/c21-11-13(23)17(27)9-7(15(11,25)19(17,29)30)5-3-1-2-4-6(5)8-10(9)18(28)14(24)12(22)16(8,26)20(18,31)32/h1-4,7-10H/t7?,8?,9?,10?,15-,16+,17+,18-
chave InChI
ULBZLTIPWBXWCY-QDCKJYKTSA-N
Aplicação
Reactant involved in iodination and retro Diels-alder reactions
Molecule studied for its pharmacological activity as a KSP inhibitor
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)