Documentos Principais
18486
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecyl isocyanate
≥97.0%
Sinônimo(s):
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl isocyanate, 2-(Perfluorooctyl)ethyl isocyanate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H4F17NO
Número CAS:
Peso molecular:
489.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0%
Formulário
solid
p.e.
65 °C/0.5 mmHg
pf
26-31 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCN=C=O
InChI
1S/C11H4F17NO/c12-4(13,1-2-29-3-30)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)10(24,25)11(26,27)28/h1-2H2
chave InChI
XBIIIDIAZYSZBI-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Liver, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)