Documentos Principais
184640
Sigma-Aldrich
Poly[N,N′-(1,4-phenylene)-3,3′,4,4′-benzophenonetetracarboxylic imide/amic acid]
powder
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
forma
powder
temperatura de transição
Tg 310 °C
densidade
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C17H8N2O5.C6H8N2/c20-13(7-1-3-9-11(5-7)16(23)18-14(9)21)8-2-4-10-12(6-8)17(24)19-15(10)22;7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-6H,(H,18,21,23)(H,19,22,24);1-4H,7-8H2
chave InChI
CNNZEEXQGDXJQX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)