Documentos Principais
184594
Sigma-Aldrich
Poly(methyl vinyl ether-alt-maleic anhydride)
average Mw ~1,980,000 by LS, average Mn ~960,000, powder
Sinônimo(s):
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Fórmula linear:
(C4H2O3 · C3H6O)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Formulário
powder
peso molecular
average Mn ~960,000
average Mw ~1,980,000 by LS
Impurezas
<2% benzene
solubilidade
H2O: soluble (upon hydrolysis)
organic solvents: soluble
InChI
1S/C4H2O3.C3H6O/c5-3-1-2-4(6)7-3;1-3-4-2/h1-2H;3H,1H2,2H3
chave InChI
UPBDXRPQPOWRKR-UHFFFAOYSA-N
forma física
Alternating copolymer.
produto comparável
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)