Ensaio
93%
Formulário
solid
pf
210-212 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(Cl)cc1O
InChI
1S/C7H5ClO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,(H,10,11)
chave InChI
LWXFCZXRFBUOOR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?