Documentos Principais
183776
Sigma-Aldrich
N-Methyldioctylamine
98%
Sinônimo(s):
N,N-Dioctylmethylamine
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)7]2NCH3
Número CAS:
Peso molecular:
255.48
Beilstein:
1750823
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.4424 (lit.)
p.e.
162-165 °C/15 mmHg (lit.)
pf
−30.1 °C (lit.)
densidade
0.793 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCN(C)CCCCCCCC
InChI
1S/C17H37N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18(3)17-15-13-11-9-7-5-2/h4-17H2,1-3H3
chave InChI
YJLYANLCNIKXMG-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)