Documentos Principais
183652
Sigma-Aldrich
5-Bromo-N-(carboxymethyl)anthranilic acid
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
N-(4-Bromo-2-carboxyphenyl)glycine
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3-2-(NHCH2CO2H)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
274.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Ensaio
90%
pf
215-218 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
amine
bromo
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CNc1ccc(Br)cc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8BrNO4/c10-5-1-2-7(11-4-8(12)13)6(3-5)9(14)15/h1-3,11H,4H2,(H,12,13)(H,14,15)
chave InChI
NGTZRRAYYJFRDA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
5-Bromo-N-(carboxymethyl)anthranilic acid may be used in chemical synthesis.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)