Documentos Principais
183628
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorobenzyl alcohol
98%
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
177.03
Beilstein:
2082362
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
p.e.
148-151 °C (lit.)
pf
35-38 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4H2
chave InChI
FVJIUQSKXOYFKG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)