183334
Ammonium benzoate
98%
Sinônimo(s):
Benzoic acid ammonium salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
pf
192-198 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.H3N/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);1H3
chave InChI
VWSRWGFGAAKTQG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3