Documentos Principais
18289
Sigma-Aldrich
1-Dodecyl-3-methylimidazolium iodide
≥95.0%
Sinônimo(s):
1-Lauryl-3-methylimidazolium iodide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H31IN2
Número CAS:
Peso molecular:
378.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥95.0%
Formulário
solid
Impurezas
≤0.5% water
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[I-].CCCCCCCCCCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C16H31N2.HI/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18-15-14-17(2)16-18;/h14-16H,3-13H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
RQVJLVQTNZVVRZ-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
G Kiran Kumar Reddy et al.
Frontiers in microbiology, 11, 730-730 (2020-05-07)
Candida albicans is an opportunistic pathogen causes fungal infections that range from common skin infections to persistent infections through biofilm formation on tissues, implants and life threatening systemic infections. New antifungal agents or therapeutic methods are desired due to high
Artigos
Ionic Liquids serve as non-aqueous electrolytes in electrochemical applications, valued for their conductivity and stability.