Documentos
18099
Sigma-Aldrich
Bromopolystyrene
extent of labeling: ~2.5 mmol/g Br loading
Sinônimo(s):
Copolymer of styrene and divinylbenzene, brominated, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, brominated
About This Item
Fórmula linear:
[CH2CH(C6H4Br)]n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
forma
solid
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
~2.5 mmol/g Br loading
matriz
crosslinked with 2% DVB
tamanho de partícula
100-400 mesh
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3