180742
4,4′-Bipiperidyl dihydrochloride
97%
Sinônimo(s):
4,4′-Bipiperidine dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
powder
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].C1CC(CCN1)C2CCNCC2
InChI
1S/C10H20N2.2ClH/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10;;/h9-12H,1-8H2;2*1H
chave InChI
MQKBVVIPCLTENX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Isoreticular chemicals
Heterocyclic amide hydraphile synthetic cation transporters
Small molecules direct activators of Gi proteins
Vesamicol
Reactant for control of hydrogen bond network dimensionality in tetrachloroplatinate salts
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3