180378
1-Adamantanemethylamine
98%
Sinônimo(s):
1-(Aminomethyl)adamantane
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5137 (lit.)
p.e.
83-85 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidade
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
NCC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H19N/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-7,12H2/t8-,9+,10-,11-
chave InChI
XSOHXMFFSKTSIT-BIBSGERRSA-N
Informações sobre genes
human ... GRIN2A(2903)
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
197.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?