Documentos Principais
179868
Sigma-Aldrich
m-(o-Toluidino)phenol
96%
Sinônimo(s):
3-o-Tolyaminophenol, 3-Hydroxy-2′-methyldiphenylamine
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4NHC6H4OH
Número CAS:
Peso molecular:
199.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
pf
48-53 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1Nc2cccc(O)c2
InChI
1S/C13H13NO/c1-10-5-2-3-8-13(10)14-11-6-4-7-12(15)9-11/h2-9,14-15H,1H3
chave InChI
SUHWXARLXCIBFK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
m-(o-Toluidino)phenol (3-Hydroxy-2′-methyldiphenylamine) may be used to improve metal adhesion in tyres.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)