Documentos Principais
178381
Sigma-Aldrich
2′,3′,4′-Trichloroacetophenone
95%
About This Item
Fórmula linear:
Cl3C6H2COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
223.48
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
pf
59-64 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C8H5Cl3O/c1-4(12)5-2-3-6(9)8(11)7(5)10/h2-3H,1H3
chave InChI
BXJZZJYNVIDEKG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2′,3′,4′-Trichloroacetophenone was used in the effective stimulation of 1,2,3,4-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TeCDD) dechlorination[1].
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Young-Beom Ahn et al.
Environmental toxicology and chemistry, 24(11), 2775-2784 (2006-01-10)
Halogenated coamendments enhanced dechlorination of 31 microM of spiked 1,2,3,4-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TeCDD) and 49 microM of spiked 1,2,3,4-tetrachlorodibenzofuran (TeCDF) in sediments from San Diego Bay (CA, USA) and Tuckerton (NJ, USA). Dechlorination of 1,2,3,4-TeCDD occurred to a greater extent under methanogenic