Documentos Principais
178365
Sigma-Aldrich
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
98%
Sinônimo(s):
4-Piperidone ethylene acetal
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H13NO2
Número CAS:
Peso molecular:
143.18
Beilstein:
506799
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
liquid
Ensaio:
98%
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4819 (lit.)
p.e.
108-111 °C/26 mmHg (lit.)
densidade
1.117 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ether
ketal
cadeia de caracteres SMILES
C1CC2(CCN1)OCCO2
InChI
1S/C7H13NO2/c1-3-8-4-2-7(1)9-5-6-10-7/h8H,1-6H2
chave InChI
KPKNTUUIEVXMOH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane was used in the synthesis of 1,4-dioxa-8-azaspiro [4,5] deca spirocyclotriphosphazenes[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Nuran Asmafiliz et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 86, 214-223 (2011-11-23)
The Schiff base compounds (1 and 2) are synthesized by the condensation reactions of 2-furan-2-yl-methylamine with 2-hydroxy-3-methoxy- and 2-hydroxy-5-methoxy-benzaldehydes and reduced with NaBH(4) to give the new N/O-donor-type ligands (3 and 4). The monospirocyclotriphosphazenes containing 1,3,2-oxazaphosphorine rings (5 and 6)