Documentos Principais
178160
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Tetraisopropylbenzene
96%
About This Item
Fórmula linear:
C6H2[CH(CH3)2]4
Número CAS:
Peso molecular:
246.43
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
pf
118-120 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1cc(C(C)C)c(cc1C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C18H30/c1-11(2)15-9-17(13(5)6)18(14(7)8)10-16(15)12(3)4/h9-14H,1-8H3
chave InChI
ROXLYQQDLJJEBE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)