Documentos Principais
17752
Sigma-Aldrich
N1-Boc-2,2′-iminodiethylamine
≥97.0%
Sinônimo(s):
N1-Boc-diethylenetriamine, tert-Butyl [2-(2-aminoethylamino)ethyl]carbamate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H21N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
203.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0%
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
índice de refração
n20/D 1.474
densidade
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCNCCN
InChI
1S/C9H21N3O2/c1-9(2,3)14-8(13)12-7-6-11-5-4-10/h11H,4-7,10H2,1-3H3,(H,12,13)
chave InChI
KQXGYFNJIMVFDT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Protected building block for synthesizing scaffolds for combinatorial chemistry; building block for polyamines, chelators etc [1][2]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
257.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
125 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A.P. Krapcho et al.
Synthetic Communications, 20, 2559-2559 (1990)
M. Adamczyk et al.
Organic preparations and procedures international, 30, 339-339 (1998)