Documentos Principais
177407
Sigma-Aldrich
cis-3-Chloroacrylic acid
98%
About This Item
Fórmula linear:
ClCH=CHCO2H
Número CAS:
Peso molecular:
106.51
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
61-62 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C/Cl
InChI
1S/C3H3ClO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H,(H,5,6)/b2-1-
chave InChI
MHMUCYJKZUZMNJ-UPHRSURJSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Frederick Stull et al.
Nature structural & molecular biology, 23(1), 53-58 (2015-12-01)
Chaperones assist in the folding of many proteins in the cell. Although the most well-studied chaperones use cycles of ATP binding and hydrolysis to assist in protein folding, a number of chaperones have been identified that promote folding in the