Key Documents
176982
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trichloroaniline
97%
About This Item
Fórmula linear:
Cl3C6H2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
196.46
Beilstein:
1818168
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pb
292 °C/774 mmHg (lit.)
pf
65-67 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges