176842
1-Phenyl-4,5-dichloro-6-pyridazone
≥99%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
pf
164-166 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=C(Cl)C(=O)N(N=C1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H6Cl2N2O/c11-8-6-13-14(10(15)9(8)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
chave InChI
VKWCOHVAHQOJGU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)