Documentos Principais
176346
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzenediazonium hexafluorophosphate
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4N2PF6
Número CAS:
Peso molecular:
297.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
pf
140 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)[N+]#N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)