Documentos Principais
175722
Sigma-Aldrich
Benzene-d
97 atom % D, 99% (CP)
Sinônimo(s):
Monodeuteriobenzene
About This Item
Fórmula linear:
C6H5D
Número CAS:
Peso molecular:
79.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pureza isotópica
97 atom % D
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.498 (lit.)
p.e.
80 °C (lit.)
pf
5.5 °C (lit.)
densidade
0.885 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D
chave InChI
UHOVQNZJYSORNB-MICDWDOJSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
12.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-11 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)